Få mere at vide
Melford 5-aminolevulinsyre
Artikelnummer. 30017943
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30017943 5 g
30017942 1 g
30017941 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30017943 Leverandør Melford Leverandørnr. A112505.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Substrat til påvisning af delta-aminolevulinsyredehydratase.
Substrat til påvisning af delta-aminolevulinsyredehydratase.
Tekniske data
CAS 9-2-5451
Molekylær formel C5H9NO3-HCl
Mængde 5 g