Få mere at vide
5-aminolevulinsyre-3-13C hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminolevulinic Acid-3-13C Hydrochloride |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1; |