missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Aminolevulinic-13C5-15N Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminolevulinic-13C5-15N Acid Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1; |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?