Få mere at vide
5-aminoisoquinolin, 99%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminoisoquinoline |
| Smeltepunkt | 126 °C til 131 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 114465 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 144.18 |
| Procent renhed | 99% |