Få mere at vide
5-Aminoisoquinoline, 99%
Artikelnummer. 11324514
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324514 1 g 1g
11334514 5 g 5g
11344514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324514 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01223.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1125-60-6 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1125-60-6
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.18
MDL nummer MFCD00006907
InChI nøgle DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoisoquinoline, 5-isoquinolinamine, isoquinoline, 5-amino, isoquinol-5-ylamine, isoquinolin-5-ylamine, 5-amino-isoquinoline, 5-aminoisoquinolin, 5-isoquinolylamine, 5iq, 5aminoisoquinoline
PubChem CID 70766
IUPAC navn isoquinolin-5-amin
SMIL NC1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminoisoquinoline
Smeltepunkt 126°C to 131°C
Mængde 1 g
Beilstein 114465
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 144.18
Procent renhed 99%