Få mere at vide
5-Aminoisophthalic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15878500
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
15878500 50 g
1 options
Artikelnummer. 15878500 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8012460050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 99-31-0
Smeltepunkt 150°C to 156°C
MDL nummer MFCD00002522
Mængde 50 g
Synonym 5-Aminoisophthalic acid, 5-Aminoisophthalic acid
Molekylvægt (g/mol) 181.15