Få mere at vide
5-Aminoisophthalsyre, 95%
Artikelnummer. 11477367
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477367 50 g 50g
11487367 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15074.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-31-0 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
5-aminoisophthalsyre er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Aminoisophthalsyre er et nyttigt biokemisk stof til proteomisk forskning.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-31-0
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.147
MDL nummer MFCD00002522
InChI nøgle KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-isophthalic acid, isophthalic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-benzenedicarboxylic acid, 3,5-dicarboxyaniline, 5-aminoisophtalic acid, 3,5-dicarboxy-aniline, pubchem20539, anhydrous
PubChem CID 66833
IUPAC navn 5-aminobenzen-1,3-dicarboxylsyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminoisophthalic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 50 g
Beilstein 2805628
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 181.15
Procent renhed 95%