Få mere at vide
5-aminoindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405837 1 g 1g
11415837 5 g 5g
11425837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24391.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5192-03-0 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5192-03-0
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.17
MDL nummer MFCD00005679
InChI nøgle ZCBIFHNDZBSCEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindole, indol-5-ylamine, indole, 5-amino, unii-q732pg0y16, 1h-indol-5-ylamine, indole-5-ylamine, 5-indolamine, 5-amino indole, 5-amino-indole
PubChem CID 78867
ChEBI CHEBI:33067
IUPAC navn 1H-indol-5-amin
SMIL NC1=CC=C2NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminoindole
Smeltepunkt 130°C to 134°C
Mængde 1 g
Beilstein 112348
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 132.17
Procent renhed 97%