Få mere at vide
5-aminoindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10122560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10122560 1 g Glasflaske 1g
10326310 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10122560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103900010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5192-03-0 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5192-03-0
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.17
MDL nummer MFCD00005679
InChI nøgle ZCBIFHNDZBSCEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindole, indol-5-ylamine, indole, 5-amino, unii-q732pg0y16, 1h-indol-5-ylamine, indole-5-ylamine, 5-indolamine, 5-amino indole, 5-amino-indole
PubChem CID 78867
ChEBI CHEBI:33067
IUPAC navn 1H-indol-5-amin
SMIL NC1=CC=C2NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminoindole
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 130.0°C to 134.0°C
Farve Brun-grå til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in most common organic solvents
Formel vægt 132.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminoindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.