Få mere at vide
5-aminoindan, 97%
Artikelnummer. 11317735
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317735 50 g 50g
11307735 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11317735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02504.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 24425-40-9 | C9H11N | 133,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24425-40-9
Molekylær formel C9H11N
Molekylvægt (g/mol) 133.194
MDL nummer MFCD00003803
InChI nøgle LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindan, indan-5-amine, indan-5-ylamine, 5-indanamine, 5-aminohydrindene, 5-aminoindane, indane-5-ylamine, 1h-inden-5-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-5-ylamine, 6-aminoindane
PubChem CID 90496
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-inden-5-amin
SMIL C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminoindane
Smeltepunkt 32 °C til 37 °C
Kogepunkt 248 °C til 250 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2082278
Formel vægt 133.19
Procent renhed ≥98%