Learn More
5-aminoindan, 97%
Product Code. 10580512 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10580512 10 g Glasflaske 10g
10531082 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10580512 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 157350100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Add to basket
CAS: 24425-40-9 | C9H11N | 133,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24425-40-9
Molekylær formel C9H11N
Molekylvægt (g/mol) 133.19
MDL nummer MFCD00003803
InChI nøgle LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindan, indan-5-amine, indan-5-ylamine, 5-indanamine, 5-aminohydrindene, 5-aminoindane, indane-5-ylamine, 1h-inden-5-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-5-ylamine, 6-aminoindane
PubChem CID 90496
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-inden-5-amin
SMIL C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Aminoindan
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34,0 °C til 36,0 °C
Farve Brun
Kogepunkt 247,0 °C til 249,0 °C (745,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 12, I, 511
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ether, acetone, benzen
Formel vægt 133.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Aminoindan
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.