Få mere at vide
5-Aminoimidazol-4-carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30005945
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30005945 25 g
1 options
Artikelnummer. 30005945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61169025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide
CAS 360-97-4
Molekylær formel C4 H6 N4 O
Mængde 25 g
Synonym 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, Imidazole-4-carboxamide, 5-amino- (8CI), 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Amino-5-carbamoylimidazole, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-Carbamoyl-5-aminoimidazole, 4-Carboxamido-5-aminoimidazole, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxylic acid amide, 5-Amino-3H-imidazole-4-carboxamide, 5-Amino-4-carbamoylimidazole, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, AIC, AICA, Ba 2756, NSC 7784, Dacarbazine Imp. B (EP), Temozolomide Imp A (EP)
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8)
SMIL NC(=O)c1nc[nH]c1N
IUPAC navn 5-amino-1H-imidazol-4-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 126.12
Formel vægt 126.0542