Få mere at vide
5-aminoimidazol-4-carboxamid, 95%
Artikelnummer. 10183114 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10183114 25 g Glasflaske 25g
10173114 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183114 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397550250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 360-97-4 | C4H6N4O | 126,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 360-97-4
Molekylær formel C4H6N4O
Molekylvægt (g/mol) 126.12
MDL nummer MFCD02181040
InChI nøgle DVNYTAVYBRSTGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoimidazole-4-carboxamide, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide, 4-amino-5-imidazolecarboxamide, 5-amino-4-imidazolecarboxamide, colahepat, 4-aminoimidazole-5-carboxamide, aica, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino, diazol-c, 4-carbamoyl-5-aminoimidazole
PubChem CID 9679
ChEBI CHEBI:2030
IUPAC navn 4-amino-lH-imidazol-5-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminoimidazole-4-carboxamide
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164,0 °C til 170,0 °C
Farve Grå til lilla
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 126.12
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminoimidazole-4-carboxamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.