missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-13C2,15N Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-13C2,15N Hydrochloride Salt |
| CAS | 1246816-45-4 |
| Molekylær formel | 13C2 C2 H6 15N N3 O . H Cl |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | AICA-13C2,15N, 4-Amino-5-carbamoylimidazole-13C2,15N2Hydrochloride Salt, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-13C2,15N Hydrochloride Salt, AIC-13C2,15N, Ba 2756-13C2,15N, NSC 7784-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3;/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8);1H/i2+1,3+1,7+1; |
| SMIL | Cl.N[13c]1nc[15nH][13c]1C(=O)N |
| IUPAC navn | 4-amino-(4,5-^{13}C_{2},1^{15}N)1H-imidazole-5-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.556 |
| Formel vægt | 165.035 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?