missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Aminoimidazole-4-carboxamide-13C2,15N Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30323491
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30323491 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6116920.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-13C2,15N Hydrochloride Salt
CAS 1246816-45-4
Molekylær formel 13C2 C2 H6 15N N3 O . H Cl
Mængde 0.5 mg
Synonym AICA-13C2,15N, 4-Amino-5-carbamoylimidazole-13C2,15N2Hydrochloride Salt, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-13C2,15N Hydrochloride Salt, AIC-13C2,15N, Ba 2756-13C2,15N, NSC 7784-13C2,15N
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3;/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8);1H/i2+1,3+1,7+1;
SMIL Cl.N[13c]1nc[15nH][13c]1C(=O)N
IUPAC navn 4-amino-(4,5-^{13}C_{2},1^{15}N)1H-imidazole-5-carboxamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 165.556
Formel vægt 165.035
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.