Få mere at vide
5-aminoimidazol-4-carboxamid-1-β -D-ribofuranosid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081444 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
5mg
Artikelnummer. 10081444
Brand: Thermo Scientific Acros 398920250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2627-69-2 | C9H14N4O5 | 258.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2627-69-2
Molekylær formel C9H14N4O5
Molekylvægt (g/mol) 258.23
MDL nummer MFCD00869751
InChI nøgle RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Synonym acadesine, aica-riboside, aicar, arasine, aica riboside, aic-riboside, acadesina, acadesinum, 5-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-imidazole-4-carboxamide, protara
PubChem CID 17513
ChEBI CHEBI:28498
IUPAC navn 5-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]imidazol-4-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=C(N)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 214°C to 216°C
Farve Tan til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mg
Merck Index 15, 17
Specifik rotation -62.0° to -66.0° (20°C, 589nm) (c=1 H2O)
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble (7g/L at 25°C). Other solubilities: solubility in aq. pbs (2.5g/L at 25°C),soluble in ethanol,dmso
Formel vægt 258.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.