Få mere at vide
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-Beta-D-Ribofuranosyl 5’-Monophosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-Ribofuranosyl 5'-Monophosphate |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-Ribofuranosyl 5'-Monophosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)13(2-12-7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 338.0627 |
| Procent renhed | >95% |