missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-Ribofuranosyl 5’-Monophosphate Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30324948
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324948 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61258550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-Ribofuranosyl 5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 6884-89-5
Molekylær formel C9 H13 N4 Na2 O8 P
Mængde 50 mg
Synonym 5(4)-Amino-4(5)-imidazolecarboxamide Riboside 5'-Phosphoric Acid Disodium Salt, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(5-Amino-4-carbamoyl-1H-imidazol-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl Phosphate
InChI formel InChI=1S/C9H15N4O8P.2Na/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19;;/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
SMIL NC(=O)c1ncn([C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O[Na])O[Na])[C@@H](O)[C@H]2O)c1N
IUPAC navn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(5-amino-4-carbamoylimidazol-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-sodiooxyphosphoryl]oxysodium
Molekylvægt (g/mol) 382.175
Formel vægt 382.027
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.