Få mere at vide
5-Aminoimidazol-4-carboxamid-1-Beta-D-ribofuranosid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside |
| CAS | 2627-69-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 H14 N4 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Ribosyl-4-carboxamido-5-aminoimidazole, 5-Amino-1-ribosyl-4-imidazolecarboxamide, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide ribofuranoside, AIC-Riboside, AICA-Riboside, AICAR, Acadesine, Arasine, GP 1-110, NSC 105823 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4O5/c10-7-4(8(11)17)12-2-13(7)9-6(16)5(15)3(1-14)18-9/h2-3,5-6,9,14-16H,1,10H2,(H2,11,17)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMIL | NC(=O)c1ncn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c1N |
| IUPAC navn | 5-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]imidazol-4-carboxamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.23 |
| Vis mere |