Få mere at vide
5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450387
Skift visning
Mængde:
50 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450387 50 mg -
15440387 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64720.MF
 Begrænset vare
På lager
Aktivator af AMP-aktiveret proteinkinase (AMPK)
5-Aminoimidazol-4-carboxamid 1-beta-D-ribofuranosid bruges som en cellepermeabel aktivator af AMP-aktiveret proteinkinase (AMPK), en metabolisk masterregulator, der aktiveres i tider med reduceret energitilgængelighed (høje cellulære AMP:ATP-forhold) og tjener til at hæmme anabolske processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Aminoimidazol-4-carboxamid 1-beta-D-ribofuranosid bruges som en cellepermeabel aktivator af AMP-aktiveret proteinkinase (AMPK), en metabolisk masterregulator, der aktiveres i tider med reduceret energitilgængelighed (høje cellulære AMP:ATP-forhold) og tjener til at hæmme anabolske processer.
Opløselighed
Opløselig i DMSO ved 2 mg/ml. Opløseligt i vand eller ethanol ved mindre end 1 mg/ml
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2627-69-2
Molekylær formel C9H14N4O5
Molekylvægt (g/mol) 258.23
MDL nummer MFCD00869751
InChI nøgle RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Synonym acadesine, aica-riboside, aicar, arasine, aica riboside, aic-riboside, acadesina, acadesinum, 5-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-imidazole-4-carboxamide, protara
PubChem CID 17513
ChEBI CHEBI:28498
IUPAC navn 5-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]imidazol-4-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=C(N)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside
Smeltepunkt 214°C to 215°C
Farve Brun
Mængde 50 mg
Merck Index 14,16
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO at 2mg/ml; Soluble in water or ethanol at less than 1mg/ml
Formel vægt 258.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-amino-1-.beta.-D-ribofuranosyl-1H-Imidazole-4-carboxamide