Få mere at vide
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-Beta-D-ribofuranoside-13C2,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acadesine 13C2,15N |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4O5/c10-7-4(8(11)17)12-2-13(7)9-6(16)5(15)3(1-14)18-9/h2-3,5-6,9,14-16H,1,10H2,(H2,11,17)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1/i4+1,7+1,12+1 |
| Formel vægt | 261.1002 |
| Procent renhed | >95% |