Få mere at vide
5-aminobenzothiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15299746 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15299746 25 g 25g
15289746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15299746 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451540250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1123-93-9 | C7H6N2S | 150.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1123-93-9
Molekylær formel C7H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 150.20
MDL nummer MFCD04115282
InChI nøgle UJZYHMZRXGNDFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzothiazolamine, benzothiazol-5-ylamine, benzo d thiazol-5-amine, benzothiazol-5-amine, 5-amino-1,3-benzothiazole, 5-aminobenzothiazole, 1,3-benzothiazole-5-amine, 1,3-benzothiazol-5-ylamine, 5-amino-1,3-benzothiazol, 5-amino-benzothiazole
PubChem CID 70749
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-5-amin
SMIL NC1=CC=C2SC=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminobenzothiazole
Smeltepunkt 73.0°C to 77.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 150.2
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminobenzothiazole, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.