Få mere at vide
5-aminobenzen-1,3-diol hydrochlorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4509702
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10613203
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB10193CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6318-56-5
Molekylær formel C6H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 161.59
MDL nummer MFCD00662897
InChI nøgle VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
PubChem CID 459248
SMIL Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride
Lineær formel NH2C6H3(OH)2.HCl
Mængde 250 mg
IUPAC navn 5-aminobenzen-1,3-diol;hydrochlorid
Formel vægt 161.59
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk