Få mere at vide
5-aminobenzen-1,3-diol hydrochlorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613203
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10613203 250 mg 250mg
10446262 1 g 1g
10274684 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613203 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10193CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6318-56-5
Molekylær formel C6H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 161.59
MDL nummer MFCD00662897
InChI nøgle VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
PubChem CID 459248
SMIL Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride
Lineær formel NH2C6H3(OH)2.HCl
Mængde 250 mg
IUPAC navn 5-aminobenzen-1,3-diol;hydrochlorid
Formel vægt 161.59
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk