Få mere at vide
5-aminobenzen-1,3-diol hydrochlorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10446262
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10446262 1 g 1g
10613203 250 mg 250mg
10274684 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10446262 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10193DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6318-56-5
Molekylær formel C6H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 161.59
MDL nummer MFCD00662897
InChI nøgle VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
PubChem CID 459248
SMIL Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel NH2C6H3(OH)2.HCl
Mængde 1 g
IUPAC navn 5-aminobenzen-1,3-diol-hydrochlorid
Formel vægt 161.59
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride