missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Amino-N1-methyl-1H-imidazole-1,4-dicarboxamide, TRC

Artikelnummer. 30132997
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132997 25 mg
30005628 5 mg
30010313 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132997 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61630025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 188612-53-5
Molekylær formel C6 H9 N5 O2
Molekylvægt (g/mol) 183.17
Synonym 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
IUPAC navn 5-amino-1-N-methylimidazole-1,4-dicarboxamide
SMIL CNC(=O)n1cnc(C(=O)N)c1N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9N5O2/c1-9-6(13)11-2-10-3(4(11)7)5(8)12/h2H,7H2,1H3,(H2,8,12)(H,9,13)
Formel vægt 183.0756
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.