Få mere at vide
5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide |
| CAS | 188612-53-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C6 H9 N5 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N5O2/c1-9-6(13)11-2-10-3(4(11)7)5(8)12/h2H,7H2,1H3,(H2,8,12)(H,9,13) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C(N)C=1N=CN(C(=O)NC)C1N |
| Vis mere |