Få mere at vide
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzen-1,3-dicarboxamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049551
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049551 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049551 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1468.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzen-1,3-dicarboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
CAS 76801-93-9
Analyt- eller komponentnavne 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H18 I3 N3 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3,5-Bis(2,3-dihydroxypropylaminocarbonyl)-2,4,6-triiodoaniline, 5-Amino-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide, 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide, Iohexol Related Compound B, Ioversol Related Compound A, Iohexol Related Compound B, Ioversol Related Compound A, Iohexol Impurity J
InChI formel InChI=1S/C14H18I3N3O6/c15-9-7(13(25)19-1-5(23)3-21)10(16)12(18)11(17)8(9)14(26)20-2-6(24)4-22/h5-6,21-24H,1-4,18H2,(H,19,25)(H,20,26)
SMIL Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
IUPAC navn 5-amino-1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzen-1,3-dicarboxamid
Molekylvægt (g/mol) 705.02
Mængde 25 mg
Formel vægt 704,833 g/mol