Få mere at vide
5-Amino-N-acetyltryptamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-N-acetyltryptamine |
| CAS | 393835-65-9 |
| Molekylær formel | C12 H15 N3 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O/c1-8(16)14-5-4-9-7-15-12-3-2-10(13)6-11(9)12/h2-3,6-7,15H,4-5,13H2,1H3,(H,14,16) |
| SMIL | CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(N)cc12 |
| IUPAC navn | N-[2-(5-amino-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.27 |
| Formel vægt | 217.1215 |