Få mere at vide
5-Amino-N’-[2,3-bis(acetyloxy)propyl]-N-(2,3-dihydroxypropy)-2,4,6-triiodo-N-methyl-1,3-benzenedicarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-N'-[2,3-bis(acetyloxy)propyl]-N-(2,3-dihydroxypropy)-2,4,6-triiodo-N-methyl-1,3-benzenedicarboxamide |
| CAS | 1391051-75-4 |
| Molekylær formel | C19H24I3N3O8 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24I3N3O8/c1-8(27)32-7-11(33-9(2)28)4-24-18(30)12-14(20)13(16(22)17(23)15(12)21)19(31)25(3)5-10(29)6-26/h10-11,26,29H,4-7,23H2,1-3H3,(H,24,30) |
| SMIL | CN(CC(O)CO)C(=O)c1c(I)c(N)c(I)c(C(=O)NCC(COC(=O)C)OC(=O)C)c1I |
| IUPAC navn | [2-acetyloxy-3-[[3-amino-5-[2,3-dihydroxypropyl(methyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoyl]amino]propyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 803.12 |
| Formel vægt | 802.8697 |