missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Amino Isotonitazene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino Isotonitazene |
| CAS | 2732926-25-7 |
| Molekylær formel | C23 H32 N4 O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N4O/c1-5-26(6-2)13-14-27-22-12-9-19(24)16-21(22)25-23(27)15-18-7-10-20(11-8-18)28-17(3)4/h7-12,16-17H,5-6,13-15,24H2,1-4H3 |
| SMIL | CCN(CC)CCn1c(Cc2ccc(OC(C)C)cc2)nc3cc(N)ccc13 |
| IUPAC navn | 1-[2-(diethylamino)ethyl]-2-[(4-propan-2-yloxyphenyl)methyl]benzimidazol-5-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.526 |
| Formel vægt | 380.258 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?