Få mere at vide
5-amino isoquinolin, TRC
Artikelnummer. 30323869
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30323869 1 g
1 options
Artikelnummer. 30323869 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6117701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminoisoquinoline
CAS 1125-60-6
Molekylær formel C9 H8 N2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2
SMIL Nc1cccc2cnccc12
IUPAC navn isoquinolin-5-amin
Molekylvægt (g/mol) 144.17
Formel vægt 144.0687