Få mere at vide
5-amino isoquinolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminoisoquinoline |
| CAS | 1125-60-6 |
| Molekylær formel | C9 H8 N2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2 |
| SMIL | Nc1cccc2cnccc12 |
| IUPAC navn | isoquinolin-5-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vægt | 144.0687 |