Få mere at vide
5-Amino-8-fluoroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-8-fluoroquinoline |
| CAS | 175229-87-5 |
| Molekylær formel | C9H7FN2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 8-Fluoro-5-quinolinamine, 5-Amino-8-fluoroquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7FN2/c10-7-3-4-8(11)6-2-1-5-12-9(6)7/h1-5H,11H2 |
| SMIL | FC1=CC=C(N)C2=C1N=CC=C2 |
| IUPAC navn | 8-fluoroquinolin-5-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.17 |
| Formel vægt | 162.06 |