Få mere at vide
5-Amino-7-azaindole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497507
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15497507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H35382.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100960-07-4
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.154
MDL nummer MFCD06659683
InChI nøgle PLWBENCHEUFMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-amine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylamine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-amine, 5-amino-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-amino-7-aza-1h-indole, pubchem15250, acmc-2097tg, pyrrolo 2,3-b pyrid-5-ylamine, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-yl amine
PubChem CID 11715187
IUPAC navn 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
SMIL C1=CNC2=NC=C(C=C21)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-7-azaindole
Smeltepunkt 129°C to 131°C
Farve Brown-Yellow to Yellow
Mængde 250 mg
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 133.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid