Få mere at vide
5-Amino-6-nitroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-6-nitroquinoline |
| CAS | 35975-00-9 |
| Molekylær formel | C9H7H3O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 6-Nitro-5-quinolinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N3O2/c10-9-6-2-1-5-11-7(6)3-4-8(9)12(13)14/h1-5H,10H2 |
| SMIL | Nc1c(ccc2ncccc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 6-nitroquinolin-5-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.17 |
| Formel vægt | 189.0538 |