missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Amino-6-methylbenzimidazolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-6-methylbenzimidazolone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O/c1-4-2-6-7(3-5(4)9)11-8(12)10-6/h2-3H,9H2,1H3,(H2,10,11,12) |
| Formel vægt | 163.0746 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?