missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Amino-6-(methylamino)quinoline, TRC

Artikelnummer. 30313732
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313732 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313732 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61308550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-6-(methylamino)quinoline
CAS 14204-98-9
Molekylær formel C10 H11 N3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11N3/c1-12-9-5-4-8-7(10(9)11)3-2-6-13-8/h2-6,12H,11H2,1H3
SMIL CNc1ccc2ncccc2c1N
IUPAC navn 6-N-methylquinoline-5,6-diamine
Molekylvægt (g/mol) 173.21
Formel vægt 173.0953
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.