Få mere at vide
5-Amino-6-(methylamino)quinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-6-(methylamino)quinoline |
| CAS | 14204-98-9 |
| Molekylær formel | C10 H11 N3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3/c1-12-9-5-4-8-7(10(9)11)3-2-6-13-8/h2-6,12H,11H2,1H3 |
| SMIL | CNc1ccc2ncccc2c1N |
| IUPAC navn | 6-N-methylquinoline-5,6-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.21 |
| Formel vægt | 173.0953 |