Få mere at vide
5-amino-6-chlor-2-picolin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10519423 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10519423 5 g Glasflaske 5g
10202432 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10519423 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360740050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39745-40-9 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39745-40-9
Molekylær formel C6H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 142.59
MDL nummer MFCD03095213
InChI nøgle SUMSBUDMYMYTLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-chloro-6-picoline, 3-amino-2-chloro-6-methylpyridine, 5-amino-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-6-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-amino-6-methylpyridine, 3-pyridinamine, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-3-pyridylamine, pubchem1245, acmc-20dld6, 2-chloro-3-amino-6-picoline
PubChem CID 2734415
IUPAC navn 2-chlor-6-methylpyridin-3-amin
SMIL CC1=CC=C(N)C(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-6-chloro-2-picoline
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 74°C to 80°C
Farve Creme to Tan
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 142.59
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-6-chloro-2-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.