Få mere at vide
5-amino-4H-1,2,4-triazol-3-thiol, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10669724
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10669724 250 mg 250mg
10196962 1 g 1g
10596995 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10669724 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00513CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 16691-43-3
Molekylær formel C2H4N4S
Molekylvægt (g/mol) 116.14
MDL nummer MFCD00005231
InChI nøgle WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
PubChem CID 2723869
IUPAC navn 5-amino-1,2-dihydro-1,2,4-triazol-3-thion
SMIL NC1=NC(=S)NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-4H-1, 2, 4-triazole-3-thiol
Mængde 250 mg
Formel vægt 116.15