Få mere at vide
5-amino-4H-1,2,4-triazol-3-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 3641-13-2 |
| Molekylær formel | C3H4N4O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-Amino-s-triazole-3-carboxylic Acid, 2-Amino-5-carboxy-1,3,4-triazole, 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic Acid, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylic Acid, 3-Amino-1H-1,2,4-trizole-5-carboxylic Acid, 3-Amino-5-carboxy-1,2,4-triazole, 5-Amino-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid, 5-Amino-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid, 5-Amino-2H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid, 5-Amino-[1,3,4]triazole-2-carboxylic Acid, 5-Carboxy-2-amino-1,3,4-triazole, 5-Carboxy-3-amino-1,2,4-triazole, NSC 164710, NSC 513580 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N4O2/c4-3-5-1(2(8)9)6-7-3/h(H,8,9)(H3,4,5,6,7) |
| SMIL | Nc1n[nH]c(n1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-amino-1H-1,2,4-triazol-5-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.09 |
| Formel vægt | 128.0334 |