missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-amino-4H-1,2,4-triazol-3-carboxylsyre, TRC

Artikelnummer. 30331152
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331152 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63070010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid
CAS 3641-13-2
Molekylær formel C3H4N4O2
Mængde 10 g
Synonym 5-Amino-s-triazole-3-carboxylic Acid, 2-Amino-5-carboxy-1,3,4-triazole, 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic Acid, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylic Acid, 3-Amino-1H-1,2,4-trizole-5-carboxylic Acid, 3-Amino-5-carboxy-1,2,4-triazole, 5-Amino-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid, 5-Amino-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid, 5-Amino-2H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid, 5-Amino-[1,3,4]triazole-2-carboxylic Acid, 5-Carboxy-2-amino-1,3,4-triazole, 5-Carboxy-3-amino-1,2,4-triazole, NSC 164710, NSC 513580
InChI formel InChI=1S/C3H4N4O2/c4-3-5-1(2(8)9)6-7-3/h(H,8,9)(H3,4,5,6,7)
SMIL Nc1n[nH]c(n1)C(=O)O
IUPAC navn 3-amino-1H-1,2,4-triazol-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 128.09
Formel vægt 128.0334
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.