Få mere at vide
5-Amino-4-pyrazolecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-4-pyrazolecarboxamide |
| CAS | 5334-31-6 |
| Molekylær formel | C4 H6 N4 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-Amino-4-carbamoylpyrazole, 3-Amino-4-pyrazolecarboxamide, NSC 1402, Allopurinol EP Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)1-7-8-3/h1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8) |
| SMIL | NC(=O)C1=CNNC1=N |
| IUPAC navn | 3-imino-1,2-dihydropyrazole-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.117 |
| Formel vægt | 126.054 |