Få mere at vide
5-Amino-4-cyano-1-(2-chlorophenyl)-3-methylpyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-4-cyano-1-(2-chlorophenyl)-3-methylpyrazole |
| CAS | 107856-31-5 |
| Molekylær formel | C11H9ClN4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClN4/c1-7-8(6-13)11(14)16(15-7)10-5-3-2-4-9(10)12/h2-5H,14H2,1H3 |
| SMIL | Cc1nn(c(N)c1C#N)c2ccccc2Cl |
| IUPAC navn | 5-amino-1-(2-chlorophenyl)-3-methylpyrazole-4-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.67 |
| Formel vægt | 232.0516 |