Få mere at vide
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine |
| CAS | 5413-85-4 |
| Molekylær formel | C4 H3 Cl2 N3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)4(6)9-1-8-3/h1H,7H2 |
| SMIL | Nc1c(Cl)ncnc1Cl |
| IUPAC navn | 4,6-dichloropyrimidin-5-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.99 |
| Formel vægt | 162.9704 |