Få mere at vide
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, 98+%
Artikelnummer. 11411567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411567 5 g 5g
11401567 1 g 1g
11421567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24985.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5413-85-4 | C4H3Cl2N3 | 163.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5413-85-4
Molekylær formel C4H3Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 163.99
MDL nummer MFCD00006108
InChI nøgle NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloropyrimidin-5-ylamine, 5-amine-4,6-dichloropyrimidine, 5-amino-4,6-dichloropyfimidine, 4,6-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidine-5-ylamine
PubChem CID 79434
IUPAC navn 4,6-dichlorpyrimidin-5-amin
SMIL NC1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Smeltepunkt 143°C to 146°C
Lugt Irritating
Mængde 5 g
Beilstein 126885
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 164
Procent renhed ≥98%