Få mere at vide
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, 97%
Artikelnummer. 10703285 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10703285 25 g Glasflaske 25g
10184310 1 g Glass bottle 1g
10066303 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703285 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203250250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5413-85-4 | C4H3Cl2N3 | 163.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5413-85-4
Molekylær formel C4H3Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 163.99
MDL nummer MFCD00006108
InChI nøgle NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloropyrimidin-5-ylamine, 5-amine-4,6-dichloropyrimidine, 5-amino-4,6-dichloropyfimidine, 4,6-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidine-5-ylamine
PubChem CID 79434
IUPAC navn 4,6-dichlorpyrimidin-5-amin
SMIL NC1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-4, 6-dichloropyrimidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 143°C to 148°C
Farve Brun-Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 163.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.