Få mere at vide
5-amino-4,6-dichlor-2-methylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11946551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946551 1 g 1g
11956551 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442520010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 39906-04-2
Molekylær formel C5H5Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 178.02
InChI nøgle FKRXXAMAHOGYNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine, 2-methyl-4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidin-5-ylamine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidin-5-amine, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-ylamine, pubchem6960, acmc-209j8x, ksc496o2d, fkrxxamahogynt-uhfffaoysa
PubChem CID 736674
IUPAC navn 4,6-dichlor-2-methylpyrimidin-5-amin
SMIL CC1=NC(=C(C(=N1)Cl)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-4, 6-dichloro-2-methylpyrimidine
Smeltepunkt 72 °C til 75 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 178.02
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.