missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Amino-4-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid, Mikromol
Beskrivelse
5-Amino-4-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-4-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid |
| CAS | 1198299-72-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Amino-4-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H13 N3 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Amino-4-(4-nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid, 2H-Isoindole-2-butanoic acid, γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo- (ACI), γ-(Aminocarbonyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindole-2-butanoic acid (ACI), 5-Amino-4-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O6/c14-12(19)10(4-5-11(17)18)15-6-8-7(13(15)20)2-1-3-9(8)16(21)22/h1-3,10H,4-6H2,(H2,14,19)(H,17,18) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NC(=O)C(CCC(=O)O)N1Cc2c(cccc2[N+](=O)[O-])C1=O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?